Ethyl-4,4,4-trifluorbutyrat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
001498-5G
001498-1G
FLUO001498-5GEA
110
EUR
FLUO001498-5G
FLUO001498-1G
Ethyl-4,4,4-trifluorbutyrat
Ethyl-4,4,4-trifluorbutyrat
Formel:
C₆H₉F₃O₂ Molecular Weight: 170,13 g/mol |
MDL:
MFCD00041398 CAS-Nummer: 371-26-6 UN: 3272 ADR: 3,III |