Perfluor-1-butansulfonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Nonafluorobutane-1-sulphonyl chloride
51974-1G-F 51974-5G-F
SIAL51974-1G-FEA 112 EUR
SIAL51974-1G-F SIAL51974-5G-F
Perfluor-1-butansulfonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Perfluor-1-butansulfonsäurechlorid
Formel: C₄ClF₉O₂S
Molecular Weight: 318,55 g/mol
MDL: MFCD03412262
CAS-Nummer: 2991-84-6
UN: 3265
ADR: 8,II