Nicotinsäurehydrazid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Nicotinohydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, Pyridine-3-carbohydrazide
148200250
148201000
ACRO148200250EA
42.4
EUR
ACRO148200250
ACRO148201000
Nicotinsäurehydrazid 97%
Nicotinsäurehydrazid
Formel:
C₆H₇N₃O Molecular Weight: 137.14 g/mol Schmelzpunkt: 160…163 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006383 CAS-Nummer: 553-53-7 EINECS: 209-041-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 163 °C |
Assay | ≥96.0 % |