Nicotinsäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Nicotinohydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, Pyridine-3-carbohydrazide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
107425-100G 107425-25G
SIAL107425-100GEA 283 EUR
SIAL107425-100G SIAL107425-25G
Nicotinsäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
Nicotinsäurehydrazid
Formel: C₆H₇N₃O
Molecular Weight: 137.14 g/mol
MDL: MFCD00006383
CAS-Nummer: 553-53-7
EINECS: 209-041-0