Thuliumtriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
367702-1G
367702-5G
SIAL367702-1GEA
69.2
EUR
SIAL367702-1G
SIAL367702-5G
Thuliumtriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Thuliumtriacetat Hydrat
Formel:
C₆H₉O₆Tm·H₂O Molecular Weight: 346.07 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00013046 CAS-Nummer: 314041-04-8 EINECS: 254-326-5 |