Tetraethylorthocarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
163627-25G 163627-5G
SIAL163627-25GEA 147 EUR
SIAL163627-25G SIAL163627-5G
Tetraethylorthocarbonat, Sigma-Aldrich®
Tetraethylorthocarbonat
Formel: C₉H₂₀O₄
Molecular Weight: 192,26 g/mol
MDL: MFCD00009221
CAS-Nummer: 78-09-1
EINECS: 201-082-2
UN: 3272
ADR: 3,III