Cyclopentancarbonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A17710.03 A17710.06 A17710.14
A17710.03EA 39.3 EUR
A17710.03 A17710.06 A17710.14
Cyclopentancarbonitril ≥98%
Cyclopentancarbonitril
Purity: 98% CAS No.: 4254-02-8 Molecular Formula: C6H9N Formula Weight: 95.14 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.4410 Melting Point: -76° Boiling Point: 67-68°/10mm Beilstein Reference: 1098717 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00013741
Formel: C₆H₉N
Molecular Weight: 95.14 g/mol
Siedepunkt: 67…68 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0.912
Flammpunkt: 56 °C (133 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013741
CAS-Nummer: 4254-02-8
EINECS: 224-229-2
UN: 1992
ADR: 3 III