6-Methoxy-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Methoxynaphthalen-2-ol, Naproxen Impurity H
65125-25G-F 65125-5G-F
SIAL65125-25G-FEA 458 EUR
SIAL65125-25G-F SIAL65125-5G-F
6-Methoxy-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-2-naphthol
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Molecular Weight: 174,2000 g/mol
MDL: MFCD00088677
CAS-Nummer: 5111-66-0