7-Methoxy-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 7-Methoxynaphthalen-2-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
367508-25G 367508-5G
SIAL367508-25GEA 142 EUR
SIAL367508-25G SIAL367508-5G
7-Methoxy-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
7-Methoxy-2-naphthol
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Molecular Weight: 174,2000 g/mol
MDL: MFCD00075494
CAS-Nummer: 5060-82-2