1,3-Di-tert-butylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Di-tert-butyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, ItBu.HBF4
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
659983-1G 659983-5G
SIAL659983-1GEA 65 EUR
SIAL659983-1G SIAL659983-5G
1,3-Di-tert-butylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
1,3-Di-tert-butylimidazoliumtetrafluoroborat
Formel: C₁₁H₂₁BF₄N₂
Molecular Weight: 268,1025 g/mol
MDL: MFCD07784425
CAS-Nummer: 263163-17-3