1,3-Diisopropylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: IiPr.HBF4, 1,3-Diisopropyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
660019-1G 660019-5G
SIAL660019-1GEA 156 EUR
SIAL660019-1G SIAL660019-5G
1,3-Diisopropylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
1,3-Diisopropylimidazoliumtetrafluoroborat
Formel: C₉H₁₇BF₄N₂
Molecular Weight: 240,0493 g/mol
MDL: MFCD08276804
CAS-Nummer: 286014-34-4