(4-Brombenzyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A15220.06
A15220.14
A15220.06EA
58.8
EUR
A15220.06
A15220.14
(4-Brombenzyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
(4-Brombenzyl)triphenylphosphoniumbromid
Purity: 98%
CAS No.: 51044-13-4
Molecular Formula: C25H21Br2P
Formula Weight: 512.24
Melting Point: 270-273°
Beilstein Reference: 4173386
Formel:
C₂₅H₂₁Br₂P Molecular Weight: 512,24 g/mol Schmelzpunkt: 270…273 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051922 CAS-Nummer: 51044-13-4 |