(4-Chlorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11769.14 A11769.22 A11769.36
A11769.14EA 62.3 EUR
A11769.14 A11769.22 A11769.36
(4-Chlorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥98%
(4-Chlorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid
Purity: 98+% CAS No.: 1530-39-8 Molecular Formula: C25H21Cl2P Formula Weight: 423.32 Melting Point: 286-291° Beilstein Reference: 4173400
Formel: C₂₅H₂₁Cl₂P
Molecular Weight: 423,32 g/mol
Schmelzpunkt: 286…291 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041533
CAS-Nummer: 1530-39-8
EINECS: 216-228-0