(4-Chlorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid
Lieferant: CHEMPUR
JFD04036.250
JFD04036.1
CHMPJFD04036.250EA
0
EUR
CHMPJFD04036.250
MAYBJFD04036.1
(4-Chlorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid
(4-Chlorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid
Formel:
C₂₅H₂₁Cl₂P Molecular Weight: 423,32 g/mol |
MDL:
MFCD00041533 CAS-Nummer: 1530-39-8 EINECS: 216-228-0 |