Isopropyltriphenylphosphoniumiodid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO137081000EA
235
EUR
ACRO137081000
ACRO137080250
Isopropyltriphenylphosphoniumiodid 98%
Isopropyltriphenylphosphoniumiodid
Formel:
C₂₁H₂₂IP Molecular Weight: 432,29 g/mol Schmelzpunkt: 192…197 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00031595 CAS-Nummer: 24470-78-8 EINECS: 246-281-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 195 to 200 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +67° to +69° (20 °C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3) |