2-Iodnicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4223-5G CA-4223-1G
COBBCA-4223-5GEA 909 EUR
COBBCA-4223-5G COBBCA-4223-1G
2-Iodnicotinonitril
2-Iodnicotinonitril
Formel: C₆H₃IN₂
MDL: MFCD08436053
CAS-Nummer: 490039-73-1