2-Butyl-5-nitrobenzoxazol
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT7X-5094.5EA 0 EUR
BIOT7X-5094.5 BIOT7X-5094.1 BIOT7X-5094.10 BIOT7X-5094.500
2-Butyl-5-nitrobenzoxazol
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₃
MDL: MFCD05663810
CAS-Nummer: 886360-98-1