2-Butyl-6-nitrobenzoxazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
7X-5093.500
7X-5093.1
7X-5093.5
7X-5093.10
BIOT7X-5093.500EA
0
EUR
BIOT7X-5093.500
BIOT7X-5093.1
BIOT7X-5093.5
BIOT7X-5093.10
2-Butyl-6-nitrobenzoxazol
2-Butyl-6-nitrobenzoxazole
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₃ |
MDL:
MFCD05663809 CAS-Nummer: 886360-96-9 |