2-Ethyl-5-nitrobenzoxazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
1W-0930.500
1W-0930.1
1W-0930.5
1W-0930.10
BIOT1W-0930.500EA
0
EUR
BIOT1W-0930.500
BIOT1W-0930.1
BIOT1W-0930.5
BIOT1W-0930.10
2-Ethyl-5-nitrobenzoxazol
2-Ethyl-5-nitrobenzoxazole
Formel:
C₉H₈N₂O₃ |
CAS-Nummer:
204771-74-4 |