2-Ethyl-6-nitrobenzoxazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
1W-0916.500
1W-0916.1
1W-0916.5
1W-0916.10
BIOT1W-0916.500EA
0
EUR
BIOT1W-0916.500
BIOT1W-0916.1
BIOT1W-0916.5
BIOT1W-0916.10
2-Ethyl-6-nitrobenzoxazol
2-Ethyl-6-nitrobenzoxazole
Formel:
C₉H₈N₂O₃ |
CAS-Nummer:
13243-39-5 |