5-(Hydroxymethyl)indol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(1H-Indol-5-yl)methanol
IN-0009-5G
IN-0009-1G
COBBIN-0009-5GEA
1100
EUR
COBBIN-0009-5G
COBBIN-0009-1G
5-(Hydroxymethyl)indol
5-(Hydroxymethyl)indole
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,1700 g/mol |
MDL:
MFCD02179594 CAS-Nummer: 1075-25-8 |