6-(Hydroxymethyl)indol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0016-5G
IN-0016-1G
COBBIN-0016-5GEA
0
EUR
COBBIN-0016-5G
COBBIN-0016-1G
6-(Hydroxymethyl)indol
6-(Hydroxymethyl)indole
Formel:
C₉H₉NO |
MDL:
MFCD02179595 CAS-Nummer: 1075-26-9 |