7-(Hydroxymethyl)indol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(1H-Indol-7-yl)methanol
IN-0021-5G
IN-0021-1G
COBBIN-0021-5GEA
560
EUR
COBBIN-0021-5G
COBBIN-0021-1G
7-(Hydroxymethyl)indol
7-(Hydroxymethyl)indole
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,1739 g/mol |
MDL:
MFCD02179597 CAS-Nummer: 1074-87-9 |