3,3'-Methylendianilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,3'-Methylenedianiline, 3,3'-Diaminodiphenylmethane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
378267-1G
378267-5G
SIAL378267-1GEA
108
EUR
SIAL378267-1G
SIAL378267-5G
3,3'-Methylendianilin, Sigma-Aldrich®
3,3'-Methylendianilin
Formel:
C₁₃H₁₄N₂ |
MDL:
MFCD00014777 CAS-Nummer: 19471-12-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |