2-Aminoethyldihydrogenphosphat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: O-Phosphorylethanolamine
367420050 367420250 367421000
ACRO367420050EA 38.1 EUR
ACRO367420050 ACRO367420250 ACRO367421000
2-Aminoethyldihydrogenphosphat 98%
2-Aminoethyldihydrogenphosphat
Formel: C₂H₈NO₄P
Molecular Weight: 141,0630 g/mol
Schmelzpunkt: 241…243 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00008178
CAS-Nummer: 1071-23-4
EINECS: 213-988-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %