2-Aminoethyldihydrogenphosphat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: O-Phosphorylethanolamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20061.0010 8.20061.0050
8.20061.0010EA 79.8 EUR
8.20061.0010 8.20061.0050
2-Aminoethyldihydrogenphosphat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Aminoethyldihydrogenphosphat
Formel: C₂H₈NO₄P
Molecular Weight: 141,0630 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008178
CAS-Nummer: 1071-23-4
EINECS: 213-988-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 241 - 243 °C
Molar Mass 141.06 g/mol
Synonyms Colamine phosphoric acid, Ethanolamine dihydrogen phosphate, 2-Hydroxyethylammonium dihydrogen phosphate, O-Phosphoethanolamine
Hill Formula C2H8NO4P
Chemical Formula H2NCH2CH2OPO(OH)2