2-Aminoethyldihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
O-Phosphorylethanolamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P0503-100G
P0503-1G
P0503-25G
P0503-500G
P0503-5G
P0503-10MG
SIALP0503-100GEA
498
EUR
SIALP0503-100G
SIALP0503-1G
SIALP0503-25G
SIALP0503-500G
SIALP0503-5G
SIALP0503-10MG
2-Aminoethyldihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
2-Aminoethyldihydrogenphosphat
Formel:
C₂H₈NO₄P Molecular Weight: 141.0630 g/mol |
MDL:
MFCD00008178 CAS-Nummer: 1071-23-4 EINECS: 213-988-5 UN: 3261 ADR: 8 II |