Thulium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204668-1G 204668-5G
SIAL204668-1GEA 178 EUR
SIAL204668-1G SIAL204668-5G
Thulium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Thulium(III)chlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Tm·6H₂O
CAS-Nummer: 1331-74-4
EINECS: 236-904-9