Thulium(III) nitrate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
14579.04
14579.09
14579.18
14579.04EA
108
EUR
14579.04
14579.09
14579.18
Thulium(III) nitrate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Thulium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Tm(NO3)3.xH2O (x≈5)
Formula Weight: 354.95(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149875
Formel:
N₃O₉Tm·xH₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149875 CAS-Nummer: 36548-87-5 EINECS: 239-069-9 UN: 1477 ADR: 5.1,III |