Thuliumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Thulium trinitrate pentahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
325996-1G
325996-5G
SIAL325996-1GEA
80
EUR
SIAL325996-1G
SIAL325996-5G
Thuliumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Thuliumtrinitrat Pentahydrat
Formel:
N₃O₉Tm·5H₂O Molecular Weight: 445.03 g/mol |
MDL:
MFCD00149875 CAS-Nummer: 36548-87-5 EINECS: 239-069-9 UN: 1477 ADR: 5.1 III |