2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Bromo-1-chloro-2,2,2-trifluoroethane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B4388-125ML B4388-250ML
SIALB4388-125MLEA 198 EUR
SIALB4388-125ML SIALB4388-250ML
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan, Sigma-Aldrich®
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
Formel: C₂HBrClF₃
MDL: MFCD00009602
CAS-Nummer: 151-67-7
EINECS: 205-796-5