1,5-Dibrom-1,1,3,3,5,5-hexafluorpentan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B21405.04
B21405.09
B21405.04EA
47
EUR
B21405.04
B21405.09
1,5-Dibrom-1,1,3,3,5,5-hexafluorpentan ≥97%
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Purity: 97%
CAS No.: 371-83-5
Molecular Formula: C5H4Br2F6
Formula Weight: 337.89
Refractive Index: 1.4632
Formel:
C₅H₄Br₂F₆ Molecular Weight: 337,89 g/mol Dichte: 2,003 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236657 CAS-Nummer: 371-83-5 |