Ethyl-4-chloracetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
180769-250G
180769-50G
SIAL180769-250GEA
110
EUR
SIAL180769-250G
SIAL180769-50G
Ethyl-4-chloracetoacetat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-chloracetoacetat
Formel:
C₆H₉ClO₃ Molecular Weight: 164,59 g/mol |
MDL:
MFCD00000939 CAS-Nummer: 638-07-3 EINECS: 211-317-0 |