Methyl-4-chloracetoacetat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl 4-chloro-3-oxobutanoate
241620250
241621000
ACRO241620250EA
53.8
EUR
ACRO241620250
ACRO241621000
Methyl-4-chloracetoacetat 97%
Methyl-4-chloracetoacetat
Formel:
C₅H₇ClO₃ Molecular Weight: 150,56 g/mol Siedepunkt: 212…213 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 14…16 °C Dichte: 1,28 g/cm³ Flammpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000938 CAS-Nummer: 32807-28-6 EINECS: 251-230-5 UN: 2922 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow to light orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |