Methyl-4,4,4-trifluoracetoacetat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L10140.06 L10140.14
L10140.06EA 56.1 EUR
L10140.06 L10140.14
Methyl-4,4,4-trifluoracetoacetat 95%
Methyl-4,4,4-trifluoracetoacetat
Purity: 95% CAS No.: 83643-84-9 Molecular Formula: C5H5F3O3 Formula Weight: 170.09 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.3720 Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1777343 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00041004
Formel: C₅H₅F₃O₃
Molecular Weight: 170,09 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C
Dichte: 1,340
Flammpunkt: 40 °C (104 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041004
CAS-Nummer: 83643-84-9
UN: 3272
ADR: 3,III