(2-Bromphenoxy)acetonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1107-5G
OT-1107-25G
OT-1107-1G
COBBOT-1107-5GEA
204
EUR
COBBOT-1107-5G
COBBOT-1107-25G
COBBOT-1107-1G
(2-Bromphenoxy)acetonitril
(2-Bromphenoxy)acetonitril
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,05 g/mol |
MDL:
MFCD00798567 CAS-Nummer: 90004-90-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |