(3-Bromphenoxy)acetonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3218-5G
HC-3218-1G
COBBHC-3218-5GEA
310
EUR
COBBHC-3218-5G
COBBHC-3218-1G
(3-Bromphenoxy)acetonitril
(3-Bromphenoxy)acetonitril
Formel:
C₈H₆BrNO |
MDL:
MFCD09906440 CAS-Nummer: 951918-24-4 |