(4-Bromphenoxy)acetonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(4-Bromophenoxy)acetonitrile
HC-3219-5G
HC-3219-25G
HC-3219-1G
COBBHC-3219-5GEA
335
EUR
COBBHC-3219-5G
COBBHC-3219-25G
COBBHC-3219-1G
(4-Bromphenoxy)acetonitril
(4-Bromphenoxy)acetonitril
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,05 g/mol |
MDL:
MFCD00464958 CAS-Nummer: 39489-67-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |