(2,6-Dichlorphenoxy)acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
SPB02452.1
SPB02452.10
SPB02452.50
MAYBSPB02452.1EA
0
EUR
MAYBSPB02452.1
MAYBSPB02452.10
MAYBSPB02452.50
(2,6-Dichlorphenoxy)acetonitril
(2,6-Dichlorphenoxy)acetonitril
Formel:
C₈H₅Cl₂NO |
CAS-Nummer:
21244-78-0 |