(3,5-Dichlorphenoxy)acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
SPB01308.1 SPB01308.10
MAYBSPB01308.1EA 0 EUR
MAYBSPB01308.1 MAYBSPB01308.10
(3,5-Dichlorphenoxy)acetonitril
(3,5-Dichlorphenoxy)acetonitril
Formel: C₈H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 202.04 g/mol
MDL: MFCD00052707
CAS-Nummer: 103140-12-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III