(2-Chlorphenoxy)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
022110-5G 022110-25G
FLUO022110-5GEA 36.9 EUR
FLUO022110-5G FLUO022110-25G
(2-Chlorphenoxy)acetonitril
(2-Chlorphenoxy)acetonitril
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167,60 g/mol
MDL: MFCD00017331
CAS-Nummer: 43111-31-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III