(3-(Trifluormethyl)phenoxy)acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
SPB02644.1 SPB02644.10 SPB02644.50
MAYBSPB02644.1EA 0 EUR
MAYBSPB02644.1 MAYBSPB02644.10 MAYBSPB02644.50
(3-(Trifluormethyl)phenoxy)acetonitril
(3-(Trifluormethyl)phenoxy)acetonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
Molecular Weight: 201,15 g/mol
CAS-Nummer: 2145-31-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III