8-Amino-2-naphthol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Amino-7-naphthol
A19404.03
A19404.06
A19404.14
A19404.A3
A19404.A1
A19404.A7
A19404.03EA
25.6
EUR
A19404.03
A19404.06
A19404.14
A19404.A3
A19404.A1
A19404.A7
8-Amino-2-naphthol 98%
8-Amino-2-naphthol
Purity: 98%
CAS No.: 118-46-7
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 206-210°
MDL No.: MFCD00004031
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159.19 g/mol Schmelzpunkt: 206…210 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004031 CAS-Nummer: 118-46-7 EINECS: 204-252-4 |