3-Chlor-2-iod-1,1,1-trifluorpropan
Lieferant: FLUOROCHEM
010273-5G 010273-25G
FLUO010273-5GEA 186 EUR
FLUO010273-5G FLUO010273-25G
3-Chlor-2-iod-1,1,1-trifluorpropan
3-Chlor-2-iod-1,1,1-trifluorpropan
Formel: C₃H₃ClF₃I
MDL: MFCD01862016
CAS-Nummer: 113402-77-0