1,1,1-Trifluor-2-butanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
542628-1G
542628-5G
SIAL542628-1GEA
26
EUR
SIAL542628-1G
SIAL542628-5G
1,1,1-Trifluor-2-butanon, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trifluor-2-butanon
Formel:
C₄H₅F₃O Molecular Weight: 126,08 g/mol |
MDL:
MFCD00190641 CAS-Nummer: 381-88-4 |