4,4,4-Trifluor-2-butanon
Lieferant: FLUOROCHEM
007508-5G 007508-25G 007508-1G
FLUO007508-5GEA 518 EUR
FLUO007508-5G FLUO007508-25G FLUO007508-1G
4,4,4-Trifluor-2-butanon
4,4,4-Trifluor-2-butanon
Formel: C₄H₅F₃O
Molecular Weight: 126.08 g/mol
MDL: MFCD00077601
CAS-Nummer: 2366-70-3
UN: 1224
ADR: 3 III