4,4,4-Trifluorbuttersäure
Lieferant: FLUOROCHEM
001553-1G 001553-5G 001553-25G
FLUO001553-1GEA 42.9 EUR
FLUO001553-1G FLUO001553-5G FLUO001553-25G
4,4,4-Trifluorbuttersäure
4,4,4-Trifluorbuttersäure
Formel: C₄H₅F₃O₂
Molecular Weight: 142,08 g/mol
MDL: MFCD00077604
CAS-Nummer: 406-93-9
UN: 3261
ADR: 8,II