Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid 92%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
312340250 312340050 312341000
ACRO312340250EA 82.4 EUR
ACRO312340250 ACRO312340050 ACRO312341000
Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid 92%
Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid
Formel: C₄F₁₀O₂S
Molecular Weight: 302,09 g/mol
Siedepunkt: 64 °C
Dichte: 1,68 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007422
CAS-Nummer: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90 %