(2-Fluor-3-pyridinyl)methanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Fluoro-3-(Hydroxymethyl)pyridine
SS-3006-1G
SS-3006-5G
COBBSS-3006-1GEA
75.9
EUR
COBBSS-3006-1G
COBBSS-3006-5G
(2-Fluor-3-pyridinyl)methanol
(2-Fluor-3-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆FNO Molecular Weight: 127,1200 g/mol |
MDL:
MFCD03092920 CAS-Nummer: 131747-55-2 |