(4-Methoxyphenoxy)acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
SPB01311.1 SPB01311.10 SPB01311.50
MAYBSPB01311.1EA 0 EUR
MAYBSPB01311.1 MAYBSPB01311.10 MAYBSPB01311.50
(4-Methoxyphenoxy)acetonitril
(4-Methoxyphenoxy)acetonitril
Formel: C₉H₉NO₂
Molecular Weight: 163,18 g/mol
MDL: MFCD00017528
CAS-Nummer: 22446-12-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III